Learn More
Fisherbrand™ Bases de cabina de almacenamiento de microportaobjetos
Código de producto. 16237260 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Beige
Incluye:
Base y patas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Incluye Tamaño de la unidad
16237260 Beige Base y patas cada uno
1 options
Código de producto. 16237260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.75€
    14.15€ / paquete de 1
    Ahorro 22.60€
    61% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bases para cabinas de almacenamiento para microportaobjetos Fisherbrand
Para usar con Fisherbrand Gabinetes de almacenamiento de portaobjetos microscópicos (n.° de cat. 07-212-100 a -103)
  • Bases opcionales en modelos con patas o sin patas
  • Disponible en beige oscuro, tostado, verde o blanco
  • 47,6 L x 40 An x 12,1 cm Al
  • Especificaciones
    Color Beige
    Fondo (imperial) 18,75 in
    Fondo (métrico) 476,25 mm
    Para utilizar con (aplicación) Portaobjetos
    Para utilizar con (equipo) Cabinas de almacenamiento para microportaobjetos Fisherbrand
    Altura (imperial) 4,75 in
    Altura (métrico) 120,65 mm
    Incluye Base y patas
    Material metálica
    Anchura (imperial) 15,75 in
    Anchura (métrico) 400,05 mm