Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta Maxi
Código de producto. 11947754 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
152 mm
161 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11947754 161 mm paquete de 200
17838983 152 mm paquete de 250
11957754 152 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11947754
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Para su uso con micropipetas de volumen grande
  • Diseñado para la transferencia de volúmenes grandes de muestras
  • La tecnología de moldeo avanzada garantiza que las puntas son rectas
  • Opción alternativa a las pipetas serológicas
  • No estériles; certificadas por un laboratorio independiente como libres de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 1 a 10 ml
Esterilidad No estéril
Color Natural
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (imperial) 6,44 in
Longitud (métrico) 161 mm
Formato A granel
Estilo de punta Macro
Para utilizar con (equipo) Gilson Pipetman P10