Learn More
Fisherbrand™ Tubos para microcentrífuga siliconizados con poca adherencia
Código de producto. 11986955 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
No estéril
Capacidad (métrico):
0.6mL
1,5 ml
2 ml
Tipo de tapón:
A presión
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Capacidad (métrico) Tipo de tapón Tamaño de la unidad
11986955 No estéril 1,5 ml A presión paquete de 250
11996955 No estéril 0.6mL A presión paquete de 500
17848983 No estéril 0.6mL A presión paquete de 250
11906965 No estéril 2 ml A presión paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11986955
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La tapa Snap-Cap™ proporciona un sellado seguro, incluso durante periodos prolongados—
  • Fabricados con polipropileno duradero y resistente a productos químicos
  • El tubo de 0,6 ml se gradúa en incrementos de 0,2 ml; el tubo de 1,5 ml, en incrementos de 0,5 ml con una graduación adicional de 0,1 y 2,0 ml de tamaño, en incrementos de 0,5 ml
  • Diseñado para su uso en aplicaciones críticas en las que la recuperación inmediata de muestras es importante
  • Admite velocidades de hasta 30 000 x G.
  • Recomendado para uso de congelador a centrífuga
  • Esterilizables en autoclave hasta 120 °C y admiten temperaturas de congelación de hasta -80 °C
Información de órdenes
Los tubos no estériles se suministran en envases a granel. Los tubos estériles (de color natural) se suministran en envases individuales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de tapón Tapones a presión
Esterilizables en autoclave Sí
Capacidad (métrico) 1,5 ml
Color Natural
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones críticas en las que la recuperación de muestras al instante es importante
Envase A granel
Esterilidad No estéril
Graduated Sí
Tipo de tapón A presión
RCF máx. 30000 xG
Diámetro (métrico) 13 mm
Longitud (métrico) 40 mm