Learn More
Fisherbrand™ Tubos para microcentrífuga siliconizados con poca adherencia
Tienda Fisherbrand Productos
Descripción
La tapa Snap-Cap™ proporciona un sellado seguro, incluso durante periodos prolongados—
- Fabricados con polipropileno duradero y resistente a productos químicos
- El tubo de 0,6 ml se gradúa en incrementos de 0,2 ml; el tubo de 1,5 ml, en incrementos de 0,5 ml con una graduación adicional de 0,1 y 2,0 ml de tamaño, en incrementos de 0,5 ml
- Diseñado para su uso en aplicaciones críticas en las que la recuperación inmediata de muestras es importante
- Admite velocidades de hasta 30 000 x G.
- Recomendado para uso de congelador a centrífuga
- Esterilizables en autoclave hasta 120 °C y admiten temperaturas de congelación de hasta -80 °C
- Sin ADNasa ni ARNasa
Información de órdenes
Los tubos no estériles se suministran en envases a granel. Los tubos estériles (de color natural) se suministran en envases individuales.
Spécification
Spécification
| Estilo de tapón | Tapones a presión |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Capacidad (métrico) | 2 ml |
| Color | Natural |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones críticas en las que la recuperación de muestras al instante es importante |
| Envase | A granel |
| Esterilidad | No estéril |
| Graduated | Sí |
| Tipo de tapón | A presión |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?