Learn More
Fisherbrand™ Tubos para microcentrífuga con pestaña de bloqueo con polipropileno Snap-Cap™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11976955 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Natural
Surtido
Capacidad (métrico):
0.6mL
1,5 ml
2 ml
RCF máx.:
25000 xG
26000 xG
30000 xG
Envase:
Bolsa
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Capacidad (métrico) RCF máx. Envase unitSize
11976955 Natural 0.6mL 30000 xG Bolsa paquete de 1000
11706467 Natural 1,5 ml 26000 xG Bolsa paquete de 500
11966955 Surtido 1,5 ml 26000 xG Bolsa paquete de 500
11956955 Natural 2 ml 25000 xG Bolsa paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11976955
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Visa alla kampanjer
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Las tapas de bloqueo cómodas y perforables encajan en su lugar con una sola mano
  • Tubos de polipropileno con parte superior plana
  • Ideal para aplicaciones de manipulación de muestras, incluidas la centrifugación, ebullición y congelación de muestras, así como para la incubación y el almacenamiento
  • Con marcas de graduación para la estimación del volumen
  • Sin ARNasa ni ADNasa
Las centrífugas que desarrollan calor excesivo pueden dañar este tubo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa/ADNasa
Material del cierre Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 0.6mL
Color Natural
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Ideal para aplicaciones de manipulación de muestras, incluidas la centrifugación, ebullición y congelación de muestras, así como para la incubación y el almacenamiento
Envase Bolsa
Tipo de tapón Tapón a presión
RCF máx. 30000 xG
Graduaciones 0,1 ml
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.