Learn More
Fisherbrand™ Guantes ligeros de inspección de hilo de algodón de longitud hasta el codo
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosSpecifications
Specifications
| Estructura | Tejido de cadena |
| Coating Material | Sin revestimiento |
| Color | Blanco |
| Desechables | Uso limitado |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Algodón |
| Tipo de producto | Guantes de inspección |
| Tamaño | Pequeño |
| Esterilidad | No estéril |
| Show More |