Learn More
Fisherbrand™ Papel para lentes
Código de producto. 10216202 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
4 x 6 in
Hojas de 15 x 20 cm (6 x 8 pulg)
Cantidad:
100 hojas/libro, 12 bolsas/paq.
50 hojas/libro, 12 bolsas/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 600
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad Tamaño de la unidad
10216202 4 x 6 in 50 hojas/libro, 12 bolsas/paq. paquete de 600
15392267 Hojas de 15 x 20 cm (6 x 8 pulg) 100 hojas/libro, 12 bolsas/paq. paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10216202
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para la limpieza de lentes de vidrio
Folleto
  • No raya las lentes de cristal, los objetivos u otras superficies delicadas
  • No se endurece; no acumula fácilmente polvo o grasa
  • Las hojas, prácticamente sin pelusas, están pegadas y encuadernadas en un cuadernillo para facilitar su extracción
Caja dispensadora
  • El mismo papel que el anterior, pero se envasa en una cómoda caja dispensadora para extraer hojas individuales de una sola hoja de forma rápida, mide 13 × 18 cm (An × P)
Especificaciones
Tipo de producto Papel de limpieza de lentes
Dimensiones (L x An) 4 x 6 in
Para utilizar con (aplicación) Para la limpieza de lentes de vidrio
Cantidad 50 hojas/libro, 12 bolsas/paq.