Learn More
Fisherbrand™ Frascos de HDPE de boca ancha a prueba de fugas
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10576499 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Acabado del cuello:
28mm
28 mm
38mm
43mm
53 mm
63 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
paquete de 72
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Acabado del cuello unitSize
10576499 60 ml 28mm paquete de 12
11775243 30 ml 28 mm paquete de 72
12971261 125 ml 38mm paquete de 12
10062439 250 ml 43mm paquete de 12
10705340 500 ml 53 mm paquete de 12
11528062 1000 ml 63 mm paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10576499
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Tapones de rosca de polipropileno
Frascos translúcidos y rígidos
  • A prueba de fugas†
  • Índice de uso de temperatura superior a LDPE— de hasta 120 °C (248 °F) durante periodos cortos y de 110 °C (230 °F) durante el uso ininterrumpido
  • Temperatura de fragilidad a -100 °C (-148 °F)
  • Los frascos se pueden esterilizar mediante radiación, EtO o procedimientos químicos
  • No esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 60 ml
Capacidad (métrico) 60 ml
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Translúcido
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Esterilidad No estéril
Acabado del cuello 28mm
Certificaciones/conformidad ISO 13485:2003; BSI:FM 653694
Closure Included Sí
Boca Ancha
Tipo de producto Frasco de boca ancha
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca