Learn More
Fisherbrand™ Frascos de LDPE de boca ancha
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-44586 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 mL
1000 ml
Acabado del cuello:
28 mm
38 mm
43 mm
53mm
63mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 6
paquete de 72
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Acabado del cuello unitSize
12622415 30 ml 28 mm paquete de 12
11957934 30 ml 28 mm paquete de 72
11967934 60 ml 28 mm paquete de 72
12602415 60 ml 28 mm paquete de 12
11977934 125 ml 38 mm paquete de 72
12692405 125 ml 38 mm paquete de 12
11987934 250 ml 43 mm paquete de 72
12632415 250 ml 43 mm paquete de 12
11937924 500 mL 53mm paquete de 48
12642415 500 mL 53mm paquete de 12
11967904 1000 ml 63mm paquete de 24
12652415 1000 ml 63mm paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 12622415
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Tapones de rosca de polipropileno
No graduados y translúcidos para una mejor visibilidad
  • Prácticamente irrompibles, pero muy flexibles.
  • Químicamente resistentes a la mayoría de ácidos débiles y fuertes y disolventes orgánicos, aunque pueden verse afectados lentamente por el ataque de agentes oxidantes fuertes y algunos disolventes que pueden causar ablandamiento e hinchazón.
  • Temperatura máxima de uso de 80 °C (176 °F) con temperatura de fragilidad de -100 °C (-148 °F)
  • Los frascos se pueden esterilizar mediante radiación, gas, EtO o químicamente; no se pueden esterilizar en autoclave.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 30 ml (1 oz)
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Translúcido
Material LDPE
Esterilidad Estéril
Acabado del cuello 28 mm
Certificaciones/conformidad CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Tipo de producto Frasco de boca ancha
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave