Descripción
Frascos y boquillas versátiles y fiables.
- Frascos y boquillas de LDPE con tapones selladores
- El sellador se ajusta fácilmente después de su uso y proporciona un sellado hermético
- Las aberturas de las boquillas son estándar de 0,08 cm
- Se puede ampliar cortando con tijeras
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 4 oz, 125 mL |
| Capacidad (métrico) | 125 mL |
| Color | Translúcido |
| Descripción | Dispensador de frascos/sellador, LDPE de 30 ml (4oz) |
| Diámetro (imperial) | 1,85 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Dispensación de líquidos |
| Material | LDPE |
| Anchura (métrico) | 0,07mm |
| Color del tapón | Rojo |
| Closure Included | Sí |
| Mostrar más |