Learn More
Fisherbrand™ Cinta de marcado
Código de producto. 17877301 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Salmón
Verde
Anchura (imperial):
0,75 in
1,5 in
2 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Anchura (imperial) Tamaño de la unidad
17877301 Salmón 0,75 in cada uno
17827301 Amarillo 2 in cada uno
17817301 Blanco 2 in cada uno
17837301 Verde 2 in cada uno
17847301 Azul 2 in cada uno
17857301 Rojo 2 in cada uno
17867301 Blanco 1,5 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17877301
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La cinta de etiquetado de colores es útil para muchas aplicaciones de etiquetado. Se puede escribir sobre ella y se adhiere a la mayoría de las superficies.
La cinta de etiquetado de colores es útil para muchas aplicaciones de etiquetado. Se puede escribir sobre ella y se adhiere a la mayoría de las superficies.
  • Fuerte, duradera y resistente a los ácidos, el agua y el aceite
  • Resisten temperaturas de -23 a +121 °C
  • Diámetro de la bobina: 1 in
  • Se puede escribir en ella con bolígrafo, lápiz o rotulador permanente
  • Se adhiere a la mayoría de las superficies, incluidos vidrio, plástico y metal
Especificaciones
Color Salmón
Formato Cinta
Tipo de producto Cinta de etiquetado
Para utilizar con (aplicación) Resistente al agua, al aceite y al ácido
Cantidad 1 unidad
Intervalo de temperatura (imperial) De -10 a 250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -23 °C a +121 °C
Dimensiones (L x An) 14 yd x 0,75 in
Longitud (imperial) 14 yd
Longitud (métrico) 13 m
Anchura (imperial) 0,75 in
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 2,5 cm