Learn More
Fisherbrand™ Labeling Tape
Colored Label Tape is useful for many labeling applications. It can be written on and will adhere to most surfaces.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.18140kg
Descripción
Colored Label Tape is useful for many labeling applications. It can be written on and will adhere to most surfaces.
- Fuerte, duradera y resistente a los ácidos, el agua y el aceite
- Resisten temperaturas de -23 a +121 °C
- Diámetro de la bobina: 1 in
- Se puede escribir en ella con bolígrafo, lápiz o rotulador permanente
- Se adhiere a la mayoría de las superficies, incluidos vidrio, plástico y metal
Especificaciones
Rojo | |
Cinta de marcado | |
1 unidad | |
De -23 °C a +121 °C | |
14 yd | |
2 in | |
2,5 cm |
Cinta | |
Resistente al agua, al aceite y al ácido | |
De -10 a 250 °F | |
12,80 m x 12,7 mm (14 yardas x 2 pulg) | |
13 m | |
1 in |