Learn More
Fisherbrand™ Cinta de marcado
Código de producto. 17837301 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Salmón
Verde
Anchura (imperial):
0,75 in
1,5 in
2 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Anchura (imperial) Tamaño de la unidad
17837301 Verde 2 in cada uno
17827301 Amarillo 2 in cada uno
17817301 Blanco 2 in cada uno
17847301 Azul 2 in cada uno
17857301 Rojo 2 in cada uno
17867301 Blanco 1,5 in cada uno
17877301 Salmón 0,75 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17837301
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La cinta de etiquetado de colores es útil para muchas aplicaciones de etiquetado. Se puede escribir sobre ella y se adhiere a la mayoría de las superficies.
La cinta de etiquetado de colores es útil para muchas aplicaciones de etiquetado. Se puede escribir sobre ella y se adhiere a la mayoría de las superficies.
  • Fuerte, duradera y resistente a los ácidos, el agua y el aceite
  • Resisten temperaturas de -23 a +121 °C
  • Diámetro de la bobina: 1 in
  • Se puede escribir en ella con bolígrafo, lápiz o rotulador permanente
  • Se adhiere a la mayoría de las superficies, incluidos vidrio, plástico y metal
Especificaciones
Color Verde
Formato Cinta
Tipo de producto Cinta de etiquetado
Para utilizar con (aplicación) Resistente al agua, al aceite y al ácido
Cantidad 1 unidad
Intervalo de temperatura (imperial) De -10 a 250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -23 °C a +121 °C
Dimensiones (L x An) 14 yd x 2 in
Longitud (imperial) 14 yd
Longitud (métrico) 13 m
Anchura (imperial) 2 in
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 2,5 cm