Learn More
FISHERBRAND™ Tubos de ensayo reutilizables con tapones de rosca con revestimiento de caucho
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM E982, Tipo VI, Clase A |
| Material del cierre | Fenólico |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Forma | Cylindrical |
| Tipo de etiqueta | Punto de marca |
| Material de revestimiento | Caucho |
| Tamaño de rosca | 24-410 |
| Esterilidad | No estériles |
| Mostrar más |