Learn More
Fisherbrand™ Gradillas de cuatro posiciones para tubos con bloqueo
Código de producto. 11700055 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo fluorescente
Azul
Blue, Verde, Amarillo, Naranja, Rosa
Naranja fosforito
Natural
Rosa fluorescente
Verde fluorescente
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11700055 Blue, Verde, Amarillo, Naranja, Rosa paquete de 5
11770045 Azul paquete de 5
11750334 Natural paquete de 5
11790045 Naranja fosforito paquete de 5
11760334 Verde fluorescente paquete de 5
11780045 Rosa fluorescente paquete de 5
11770334 Amarillo fluorescente paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11700055
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Personalice su gradilla de tubos. Las gradillas para tubos de cuatro posiciones con bloqueo Fisherbrand™ emplean un ingenioso sistema de gradillas de 4 posiciones con bloqueo. Gire las gradillas para sujetar tubos de 50 ml, 15 ml, 1,5 ml o 0,5 ml y, a continuación, conéctelas hasta obtener el tamaño de gradilla que necesite. Fabricado con polipropileno esterilizable en autoclave y resistente.
Personalice su gradilla de tubos. Las gradillas para tubos de cuatro posiciones con bloqueo Fisherbrand™ emplean un ingenioso sistema de gradillas de 4 posiciones con bloqueo. Gire las gradillas para sujetar tubos de 50 ml, 15 ml, 1,5 ml o 0,5 ml y, a continuación, conéctelas hasta obtener el tamaño de gradilla que necesite. Fabricado con polipropileno esterilizable en autoclave y resistente.
Cree una gradilla para tubos personalizada: gire y conecte
Gire cada gradilla para obtener el tamaño de tubo que necesite. Cada gradilla puede alojar:
  • 4 tubos cónicos de 50 ml (diámetro del pocillo: 30 mm),
  • 12 tubos cónicos de 15 ml (diámetro del pocillo: 17,5 mm),
  • 32 microtubos de 1,5 ml (diámetro del pocillo: 11,6 mm) o
  • 32 microtubos de 0,5 ml (diámetro del pocillo: 8,2 mm).
Conecte las gradillas para aumentar la capacidad de la gradilla para tubos:
  • Sistema exclusivo de lengüetas y ranuras que pueden conectarse juntas
  • Cree una gradilla tan grande como desee para sus aplicaciones de sobremesa
  • Disponibles en una gama de colores para una codificación por colores divertida y una identificación sencilla
Specifications
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blue, Verde, Amarillo, Naranja, Rosa
Admite Tubos (4 tubos cónicos de 50 ml, 12 tubos cónicos de 15 ml, 32 microtubos de 1,5 ml o 32 microtubos de 0,5 ml)
Material Polipropileno
Posiciones 4
Forma Rectangulares
Apilables Sí, Entrelazado
Esterilidad No estéril
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 17,4 x 9,5 x 5,2cm
Longitud (métrico) 17,4 cm
Longitud (imperial) 6,9 in
Anchura (imperial) 3,7 in
Altura (imperial) 2 in
Tipo de producto Gradilla de microtubos de 4 vías
Estantes Ninguno
Altura (métrico) 5,2 cm
matriz, red, conjunto 4 x 8, 1 x 4, 2 x 6
Anchura (métrico) 9,5 cm