Learn More
Fisherbrand™ Infecon™ 2000 y 2050 para el transporte de sustancias infecciosas/diagnósticos
Código de producto. 15502066 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Infecon 2000 Transportista
Tamaño:
4 x 4 x 8 pulg
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Tipo Tamaño Tamaño de la unidad
15502066 Infecon 2000 Transportista 4 x 4 x 8 pulg paquete de 6
1 options
Código de producto. 15502066
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el envío de tubos de ensayo que contengan sustancias infecciosas o muestras de diagnóstico
  • Compartimento de envoltura de burbujas
  • Recipiente secundario de plástico estanco que soporta una presión de hasta 95 kPa
  • Marcas U.N. y etiqueta para sustancias infecciosas y muestras de diagnóstico
Compliance
Cumple con la Instrucción de embalaje 650 de la OACI/IATA
Especificaciones
Certificaciones/conformidad La instrucción de embalaje para la etiqueta UN 3373/Categoría B es PI 650
Aplicaciones Para el envío de tubos de ensayo que contengan sustancias infecciosas o muestras de diagnóstico
Tamaño 4 x 4 x 8 pulg
Tipo Infecon 2000 Transportista