Learn More
Fisherbrand™ Cinta de tela de temperatura alta/baja
Código de producto. 17887291 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17887291 Blanco cada uno
1 options
Código de producto. 17887291
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se puede estampar o grabar la superficie texturizada blanca.
  • Resiste temperaturas de hasta 287,8 °C y -211,7 °C
  • Blanco, autoadhesiva
Especificaciones
Tipo de adhesivo Autoadhesivo
Color Blanco
Formato Cinta
Tipo de producto Cinta de temperatura alta/baja
Para utilizar con (aplicación) Se puede estampar o grabar la superficie texturizada
Cantidad Cada uno
Intervalo de temperatura (imperial) De -384,8 F a 550 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -211,7 a 287,8 °C
Longitud (imperial) 300 in
Longitud (métrico) 762 cm
Anchura (imperial) 1 in