Learn More
Fisherbrand™ Crisoles de porcelana de perfil alto
Código de producto. 13449699 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1.3mL
5 ml
10 ml
15mL
30 ml
40mL
50 ml
100 ml
Diámetro exterior (métrico):
15mm
24mm
31mm
35mm
43mm
50mm
53mm
65mm
Altura (métrico):
15mm
20mm
26mm
29mm
37mm
40mm
43mm
54mm
Grosor (métrico):
1,5 mm
1,8mm
2 mm
2,1mm
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Altura (métrico) Grosor (métrico) unitSize
13449699 30 ml 43mm 37mm 2 mm paquete de 6
13459699 1.3mL 15mm 15mm 1,5 mm paquete de 6
13479699 5 ml 24mm 20mm 1,8mm 6 PCS
13439699 15mL 35mm 29mm 2 mm paquete de 6
13489699 50 ml 53mm 43mm 2,1mm paquete de 6
13469699 10 ml 31mm 26mm 2 mm paquete de 6
13499699 100 ml 65mm 54mm 2,1mm paquete de 6
13409709 40mL 50mm 40mm 2 mm paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Aviso: Los índices de calentamiento y enfriamiento no deben superar los 200 °C por hora ni la temperatura máxima de uso de 1150 °C
Código de producto. 13449699
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Aviso: Los índices de calentamiento y enfriamiento no deben superar los 200 °C por hora ni la temperatura máxima de uso de 1150 °C
Resisten temperaturas de hasta 1150 °C (2102 °F)
Resisten temperaturas de hasta 1150 °C
  • Interior y exterior acristalados, excepto en la superficie exterior del fondo y el borde
Información de órdenes
Los tapones están disponibles por separado
Especificaciones
Material Porcelana
Acabado Acristalado
Temperatura máxima 1150 °C
Grosor (métrico) 2 mm
Peso (métrico) 26 g
Capacidad (métrico) 30 ml
Diámetro exterior (métrico) 43mm
Altura (métrico) 37mm
Product Type Crisol