Descripción
- De caucho natural
- Capacidad de 150 ml, 103 mm de largo x 73 mm de diámetro exterior (diámetro del orificio de 6 mm).
- Estrías reforzadas para su uso con pipetas grandes
Información de órdenes
Capacidad, 5 oz. (150 ml); 2 7/8 de diámetro x 3 7/8 in de largo (73 x 98 mm); Diámetro de apertura, 1/4 in (6,4mm)
Especificaciones
Especificaciones
| Puntas compatibles | 6,35mm |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Rojo |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con | Pipeta |
| Tipo de agarre | Redondo |
| Material | Caucho |
| Modelo | Pera |
| Número de canales | 1 |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |