Learn More
Fisherbrand™ Cepillos de alta resistencia
Código de producto. 15898867 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
40,64 cm
Longitud de las cerdas (métrico):
13 cm
Diámetro de la cerda (métrico):
7,6 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Longitud de las cerdas (métrico) Diámetro de la cerda (métrico) Tamaño de la unidad
15898867 40,64 cm 13 cm 7,6 cm cada uno
1 options
Código de producto. 15898867
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los cepillos de alta resistencia Fisherbrand™ cuentan con cerdas enrolladas en espiral para limpiar los vasos de precipitados.
Los cepillos de alta resistencia Fisherbrand™ cuentan con cerdas enrolladas en espiral para limpiar los vasos de precipitados.
  • Punta tipo penacho muy resistente
  • Mango de madera
Especificaciones
Tipo de producto Cepillo de alta resistencia
Material del mango Madera
Tipo de punta Extremo tipo penacho
Color Negro
Diámetro de cerda (imperial) 3 pulg.
Diámetro de la cerda (métrico) 7,6 cm
Para utilizar con (aplicación) Para limpiar vasos de precipitados
Longitud (imperial) 16 in
Longitud de las cerdas(imperial) 5 in
Longitud (métrico) 40,64 cm
Longitud de las cerdas (métrico) 13 cm