Learn More
Fisherbrand™ Manta térmica con controlador
Código de producto. 10250590 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10250590 100 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10250590
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Alcanza temperaturas máximas de hasta 450 °C. La manta térmica Fisherbrand™ con controlador emplea un sistema de flujo de aire único para mantener el exterior frío al tacto.
  • Pantalla con toma a tierra y protegida con doble fusible
  • Los cartuchos del elemento de calefacción son reemplazables
  • No son necesarios controladores externos
  • Luces indicadoras de encendido de calefactor y de alimentación
  • Temperatura máxima del elemento de 450 °C
  • Capacidad de matraz: 100 ml
  • Requisitos eléctricos: 230 V, 50 Hz, 80 W
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Vataje 80 W
Tipo de producto Manta con controlador
Temperatura (métrico) 450 °C