Learn More
Fisherbrand™ Tomamuestras de líquidos de HDPE
Código de producto. 16562440 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del mango (métrico):
1,8 m
Longitud del mango (imperial):
6 ft
Anchura (métrico):
7,62 cm
Anchura (imperial):
3 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud del mango (métrico) Longitud del mango (imperial) Anchura (métrico) Anchura (imperial) Tamaño de la unidad
16562440 1,8 m 6 ft 7,62 cm 3 in cada uno
1 options
Código de producto. 16562440
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para aplicaciones industriales y medioambientales.
Tomamuestras de polietileno de alta densidad resistentes a productos químicos ideales para su uso en entornos corrosivos y lugares difíciles de alcanzar.
  • El frasco de 500 ml se enrosca en el extremo de la manija y se llena a través de cuatro puertos
  • El mango se suministra en dos piezas
  • Reutilizables
  • Diámetro exterior del mango: 1,25 in (3,2 cm)
Información de órdenes
Disponibles tamaños adicionales de tomamuestras de líquidos. Para realizar su pedido, póngase en contacto con su representante de servicio al cliente de Fisher Scientific.
Especificaciones
Tipo de producto Tomamuestras de líquidos
Material HDPE
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones industriales y medioambientales
Diámetro del mango (imperial) 1,25 in
Diámetro del mango (métrico) 3,2 cm
Altura (imperial) 81,06 in
Altura (métrico) 205,89 cm
Longitud del mango (imperial) 6 ft
Longitud del mango (métrico) 1,8 m
Anchura (imperial) 3 in
Anchura (métrico) 7,62 cm