Learn More
Fisherbrand™ Viales EPA de vidrio prelavado
Código de producto. 11553552 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
40 ml
40 mL
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Tamaño de la unidad
11553552 40 ml Transparente paquete de 144
11563552 40 mL Ámbar paquete de 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11553552
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
White polypropylene open-top screw caps with 0.125 in. PTFE /silicone septa
Envasados en bandejas particionadas
Viales de vidrio para la recogida de muestras de agua y suelo para el análisis de compuestos orgánicos volátiles.
  • Viales transparentes de vidrio de borosilicato para análisis general; viales ámbar para materiales sensibles a la luz
  • Rosca GPI, 24-400
Compliance
Prelimpiados para cumplir o superar los estándares de la EPA para análisis de orgánicos volátiles.
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 1,1 in, 28 mm
Color Transparente
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 40 ml
Para utilizar con (aplicación) Para el análisis general
Altura (imperial) 3,74 in
Incluye Septos de PTFE/silicona de 3,175 mm (0,125 pulgadas), tapones de rosca de polipropileno con parte superior abierta
Volumen (imperial) 10 dr
Volumen total (métrico) 40 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Grosor (métrico) 3,17 mm
Certificaciones/conformidad Agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA)
Altura (métrico) 95 mm
Tipo de producto Vial