Descripción
- Sin contaminación por ARNasa ni ADNasa
- Color natural
- Para su uso con, entre otros: Biohit Proline™ Electronic, BrandTech™ Transferpette™, Eppendorf™ Reference 2000, Eppendorf Research 2100, Thermo Finnpipette™ Focus, Fisherbrand™ Finnpipette™, Fisherbrand Finnpipette II, Genemate™ ISC Bio Express, Hamilton SoftGrip™, Jencons Sealpette™ Electronic, Labnet Labpette™ Digital, Mettler Toledo VoluMate™, Nichiryo 5000, Oxford™ Benchmate™, Pipetman™, Rainin™, Vistalab Ovation
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 10 a 100 μL |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Natural |
| Longitud (imperial) | 2,7 in |
| Longitud (métrico) | 69 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ayuda a minimizar la retención de líquidos |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Carga de gel |
| Envase | En rack |
| Mostrar más |