Learn More
Fisherbrand™ PurSwab Hisopos de espuma
Código de producto. 16458115 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
13,1cm
14,9 cm
Material del mango:
Madera
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Material del mango Tamaño de la unidad
16458115 14,9 cm Madera paquete de 50
16438115 13,1cm Polipropileno paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16458115
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Aplicadores de espuma flexible. La punta está compuesta por una espuma de poliuretano de celda abierta. Ideal para una variedad de aplicaciones de limpieza.
Aplicadores de espuma con punta mini flexible. La punta está compuesta por una espuma de poliuretano de celda abierta. Ideal para una variedad de aplicaciones de limpieza.
  • Con mangos de polipropileno o madera
  • No deja pelusa ni raya
Aplicaciones:
Puede utilizarse con alcohol, acetona, aceites, grasas y disolventes.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, GMP de la FDA
Diámetro del mango (imperial) 0,083 in
Longitud (imperial) 5,88 in
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de sensores y componentes, aplicación de adhesivos u otras soluciones, eliminación de suciedad, contaminación, flujos o resinas, punta de espuma suave no abrasiva, mango de madera biodegradable de forma natural
Color del asa Blanco
Tipo de producto Hisopo
Diámetro del mango (métrico) 0,211cm
Longitud (métrico) 14,9 cm
Longitud del mango (imperial) 5,812 in
Longitud del mango (métrico) 14,76 cm
Longitud de la punta (imperial) 0,68 in
Longitud de la punta (métrico) 1,74 cm
Diámetro de la punta (métrico) 0,478 cm
Diámetro de la punta (imperial) 0,188 in
Grado Medicina
Esterilidad No estéril
Material del mango Madera
Estilo de punta Estándar
Material de la punta Espuma de poliuretano