Learn More
Fisherbrand™ PurSwab Hisopos de espuma
Código de producto. 16438115 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
13,1cm
14,9 cm
Material del mango:
Madera
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Material del mango unitSize
16438115 13,1cm Polipropileno paquete de 50
16458115 14,9 cm Madera paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16438115
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Aplicadores de espuma flexible. La punta está compuesta por una espuma de poliuretano de celda abierta. Ideal para una variedad de aplicaciones de limpieza.
Aplicadores de espuma con punta mini flexible. La punta está compuesta por una espuma de poliuretano de celda abierta. Ideal para una variedad de aplicaciones de limpieza.
Se utiliza en entornos controlados, salas limpias y entornos industriales.  Recubrimiento de cartuchos de fotocopiadora recargables.  Aplicación de soluciones o disolventes.  Hisopo de limpieza general.  La punta está unida térmicamente al mango, por lo que no se utilizan adhesivos contaminantes.  La punta no tiene pelusa ni residuos.  Puede usarse con agua IPA y DI o seca. Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Cantidad 50
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, GMP de la FDA
Diámetro del mango (imperial) 0,245 in
Longitud (imperial) 5,17 in
Para utilizar con (aplicación) Recubrimiento de cartuchos de fotocopiadora recargables, aplicación de soluciones o disolventes, limpieza general
Tipo de producto Hisopo
Diámetro del mango (métrico) 0,622 cm
Longitud (métrico) 13,1cm
Longitud del mango (imperial) 5,00 in
Longitud del mango (métrico) 12,7 cm
Grosor (métrico) 0,375 in
Longitud de la punta (imperial) 0,89 in
Longitud de la punta (métrico) 2,2cm
Diámetro de la punta (métrico) 1,745 cm
Diámetro de la punta (imperial) 0,687 in
Grado Medicina
Esterilidad No estéril
Tipo de adhesivo Térmica
Material del mango Polipropileno
Estilo de punta Rectangulares
Material de la punta Espuma de poliuretano