Learn More
Fisherbrand™ Células rectangulares de fluorescencia: macrocélulas con tapas de PTFE
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosBeschreibung
Beinhaltet
PTFE lid or stopper
Se ajustan a los soportes de células del espectrofotómetro estándar
- Todas las celdas tienen 12,5 mm de anchura
- Celdas rectangulares de trayectoria óptica de 10 mm
- Reduzca el uso de reactivos con celdas semimicro
- El rango de longitud de onda para todas las celdas es de 200 a 2500 nm
- Ventanas de cuarzo para la transmisión desde ultravioleta lejano hasta infrarrojo
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo | Macroceldas de fluorescencia |
| Capacidad (métrico) | 3000 μl |
| Material | Cuarzo |
| Material del cierre | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Anchura (métrico) interior | 10 mm |
| Cantidad | 2/paquetes, 8 paquetes/caja |
| Trayectoria óptica | 10 mm |
| Wavelength Range | De 200 nm a 2500 nm |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Portaceldas para espectrofotómetro estándar |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?