Learn More
Justman Brush Cepillos de mango flexible, para matraces de 1000 ml
Código de producto. 15853668 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
35,56 cm
43,18 cm
Para utilizar con (equipo):
Matraces de 1000 ml
Matraces de 500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15853668 35,56 cm Matraces de 500 ml paquete de 12
11839000 43,18 cm Matraces de 1000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15853668
La seguridad empieza aquí: ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28008
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Suave y con una sola fila de cerdas, se adapta fácilmente a los cuellos de los matraces
Diseñado para la limpieza de matraces Erlenmeyer, de filtración, Kjeldahl, Nephelo, en forma de pera, de fondo redondo, de fondo plano, de reacción y volumétricos.
  • El mango de plástico se dobla para permitir adaptar las cerdas a la forma del recipiente
  • El mango tiene un anillo para colgarlo
Especificaciones
Tipo de producto Cepillo para matraces
Material del mango Plástico
Tipo de mango Los tubos
Diámetro de cerda (imperial) 1,5 pulg.
Diámetro de la cerda (métrico) 3,8 cm
Para utilizar con (equipo) Matraces de 500 ml
Incluye Anillo para colgar
Longitud (imperial) 14 in
Longitud de las cerdas(imperial) 4 in
Longitud (métrico) 35,56 cm
Longitud de las cerdas (métrico) 10 cm
N.º de filas de cerdas 1