Learn More
Justman Brush Cepillos de mango flexible, para matraces de 1000 ml
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cepillo para matraces |
| Material del mango | Plástico |
| Tipo de mango | Los tubos |
| Diámetro de cerda (imperial) | 1,75 pulg. |
| Diámetro de la cerda (métrico) | 4,4 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Matraces de 1000 ml |
| Incluye | Anillo para colgar |
| Longitud (imperial) | 17 in |
| Longitud de las cerdas(imperial) | 5 in |
| Longitud (métrico) | 43,18 cm |
| Mostrar más |