Learn More
Fisherbrand™ Micropipetas de volumen ajustable Elite™
Código de producto. 11865762 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 A 5 mL
1 a 10 mL
De 0,2 a 2 μl
De 0,5 a 5 μl
De 1 a 10 μl
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 5 to 50 μl
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11865762 De 10 to 100 μl cada uno
11815762 De 0,2 a 2 μl cada uno
11825762 De 0,5 a 5 μl cada uno
11835762 De 1 a 10 μl cada uno
11845762 De 2 to 20 μl cada uno
11855762 De 5 to 50 μl cada uno
11875762 De 20 to 200 μl cada uno
11805772 1 a 10 mL 1 PCS
11895762 0,5 A 5 mL cada uno
11885762 De 100 to 1000 μl cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11865762
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Fuerzas de presión sobre émbolo extremadamente bajas que permiten trabajar durante más tiempo sin fatiga y reducen el riesgo de lesiones por RSI.
  • Totalmente esterilizable en autoclave — se puede esterilizar en autoclave con vapor la pipeta completa.
  • Expulsión de punta de tacto suave — un mecanismo de ajuste que reduce la fuerza de expulsión de la punta en hasta un 50 %
  • Mando ergonómico cómo y ligero — agarre cómodo y fijación de punta sin esfuerzo
  • Ajuste óptimo con puntas de pipeta SureOne™: un rendimiento de pipeteo óptimo
  • Pistón de súper explosión — crea una presión de aire 150 % mayor que con un pistón convencional para la dispensación de microgotas
Garantía
Tres años.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud 0,8 al 3 %
Puntas compatibles Puntas SureOne™
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Para utilizar con Punta SureOne™
Línea de productos Elite
Tipo Micropipeta
Volumen (métrico) De 10 to 100 μl
Estilo de dedo Ergonómico
Incluye Certificado de calibración, herramienta de calibración en el laboratorio
Incrementos 0,2 μl
Fijación segura de las puntas Expulsión de puntas de pulsación suave
Garantía 3 años
Mostrar más Mostrar menos
Como parte de nuestro compromiso con la mejora continua del producto, su entrega puede contener productos con alguna pequeña variación de color, pero su forma, ajuste y función no se verán afectados. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su