Learn More
Fisherbrand™ Cubetas de electroporación Plus™
Código de producto. 15532423 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
90 μl
400 μl
800 μl
Anchura de la separación (métrico):
1 mm
2 mm
4 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Anchura de la separación (métrico) Tamaño de la unidad
15532423 90 μl 1 mm paquete de 50
15542423 400 μl 2 mm paquete de 50
15552423 800 μl 4 mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15532423
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las cubetas desechables codificadas con color encajan en la mayoría de electroporadores. Esterilizadas con radiación gamma y suministradas en un envase individual.
Las cubetas desechables con código de colores son compatibles con la mayoría de los electroporadores.
  • Policarbonato transparente de calidad médica para una alta visibilidad
  • El aluminio pulido reduce la frecuencia de la formación de arcos
  • El tapón redondo permite que se quite con una sola mano
  • FB102 tiene electrodos de aluminio incorporados
Especificaciones
Esterilidad Estéril
Tipo Cubeta de electroporación
Capacidad (métrico) 90 μl
Material Policarbonato
Incluye Electrodos de aluminio incorporados
Anchura de la separación (métrico) 1 mm
Para utilizar con (equipo) Electroporadores