Descripción
Facilite la dispensación con las perillas cuentagotas Fisherbrand.Estas perillas, fabricadas con goma de silicona, se suministran en dos tamaños para mayor comodidad en el laboratorio.
- Fabricada con caucho natural
- 1 ml de capacidad, 43 mm de long. x 13 mm de DE (5 mm de diámetro de orificio)
- Diseñada para su uso con pipetas Pasteur, pipetas pequeñas y goteros de medicinas
Especificaciones
Especificaciones
| Puntas compatibles | 1mL |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Azul |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con | Pipeta Pasteur, pipeta de volumen pequeño, gotero de medicina |
| Tipo de agarre | Redondo |
| Material | Caucho de silicona |
| Modelo | Pera |
| Número de canales | 1 |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |