Learn More
Fisherbrand™ Cubetas desechables para pipetas
Código de producto. 12399175 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 ml
50 ml
100 ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Envase:
A granel
Bolsa
En envase individual
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 80
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad Envase unitSize
12399175 100 ml Estéril A granel paquete de 200
17815334 25 mL Estéril Bolsa paquete de 100
11988485 50 ml Estéril En envase individual paquete de 80
12369175 50 ml No estéril A granel paquete de 100
11978485 50 ml Estéril A granel paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12399175
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las cubetas desechables permiten una limpieza rápida y cómoda.
Las cubetas desechables para pipetas Fisherbrand™ se han envasado en bolsas fáciles de abrir para reducir los riesgos de contaminación. Ofrecen comodidad y limpieza rápida.
  • Esquinas de vertido fácil para desechar rápidamente el exceso de solución de muestra
Cubetas de pocillos de 25 ml
  • Dimensiones: 5,7 × 2,4 × 0,8 pulg (14,5 × 6,3 × 2,1 cm) (An x P x Al)
  • Cubetas de 50 ml
  • Los laterales en ángulo y el fondo con forma de V permiten una fácil retirada de la solución de muestra
  • El recipiente no estéril está fabricado con PVC transparente
  • Dimensiones: 5,75 × 2,75 × 1 pulg (14,0 × 7 × 2,5 cm) (L x An x Al)
Cubetas de 100 ml
  • Su diseño versátil permite un amplio espacio libre para todo tipo de pipetas de 4, 8 y 12 canales
  • Ideales para el pipeteo multicanal extendido en placas de microtitulación, tubos y bloques de pocillos profundos
  • Dimensiones: 14,6 × 9 × 3,2 cm (5,75 × 3,5 × 1,25 pulg) (L x An x Al)
Especificaciones
Color Blanco
Capacidad (métrico) 100 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5,75 x 3,5 x 1,25 pulg (14,6 x 9 x 3,2 cm)
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Tipo Depósito de pipeteado
Altura (imperial) 1,25 in
Altura (métrico) 3,2 cm
Longitud (imperial) 5,75 in
Longitud (métrico) 14,6 cm
Envase A granel
Anchura (imperial) 3,5 in
Anchura (métrico) 9 cm
Desechables