Learn More
Fisherbrand™ Cubetas desechables para pipetas
Código de producto. 11988485 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 ml
50 ml
100 ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Envase:
A granel
Bolsa
En envase individual
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 80
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad Envase Tamaño de la unidad
11988485 50 ml Estéril En envase individual paquete de 80
17815334 25 mL Estéril Bolsa paquete de 100
11908495 50 ml No estéril A granel paquete de 100
12369175 50 ml No estéril A granel paquete de 100
11978485 50 ml Estéril A granel paquete de 200
12399175 100 ml Estéril A granel paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 11988485
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Las cubetas desechables permiten una limpieza rápida y cómoda.
Las cubetas desechables para pipetas Fisherbrand™ se han envasado en bolsas fáciles de abrir para reducir los riesgos de contaminación. Ofrecen comodidad y limpieza rápida.
  • Esquinas de vertido fácil para desechar rápidamente el exceso de solución de muestra
Cubetas de pocillos de 25 ml
  • Dimensiones: 5,7 × 2,4 × 0,8 pulg (14,5 × 6,3 × 2,1 cm) (An x P x Al)
Cubetas de 50 ml
  • Los laterales en ángulo y el fondo con forma de V permiten una fácil retirada de la solución de muestra
  • El recipiente está fabricado con PVC transparente; Estéril (a menos que esté abierto)
  • Dimensiones: 5,75 × 2,75 × 1 pulg (14,0 × 7 × 2,5 cm) (L x An x Al)
Cubetas de 100 ml
  • Su diseño versátil permite un amplio espacio libre para todo tipo de pipetas de 4, 8 y 12 canales
  • Ideales para el pipeteo multicanal extendido en placas de microtitulación, tubos y bloques de pocillos profundos
  • Dimensiones: 14,6 × 9 × 3,2 cm (5,75 × 3,5 × 1,25 pulg) (L x An x Al)
Specifications
Color Transparente
Capacidad (métrico) 50 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 14.6 x 7 x 2.54 cm (5.75 x 2.75 x 1 pulg)
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Tipo Depósito de pipeteado
Altura (imperial) 1 pulg
Altura (métrico) 2.54 cm
Longitud (imperial) 5,75 in
Longitud (métrico) 14.6 cm
Envase En envase individual
Anchura (imperial) 2,75 in
Anchura (métrico) 7 cm
Desechables Sí