Learn More
Fisherbrand™ Cubetas desechables para pipetas de pocillos divididos
Código de producto. 15671424 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
Envase:
10/bolsa
En envase individual
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Envase Tamaño de la unidad
15671424 Estéril 10/bolsa paquete de 100
16666015 Estéril En envase individual paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15671424
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las cubetas desechables permiten una limpieza rápida y cómoda
  • Esquinas de vertido fácil para desechar rápidamente el exceso de solución de muestra
  • Cubetas esterilizadas con radiación gamma
  • Envasadas en bolsas fáciles de abrir para reducir los riesgos de contaminación
  • El diseño de pocillo dividido permite el pipeteo de dos reactivos al mismo tiempo
  • Dimensiones: 14,5 × 6,3 × 2,1 cm (L × An × Al)
Especificaciones
Descripción Esterilizados mediante radiación gamma
Capacidad (métrico) 25 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 14,5 x 6,3 x 2,1cm (5,7 x 2,4 x 0,8 pulg)
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Tipo Depósito de pipeteado
Altura (imperial) 0,8 in
Altura (métrico) 2,1 cm
Longitud (imperial) 5,7 in
Longitud (métrico) 14,5 cm
Envase 10/bolsa
Anchura (imperial) 2,4 in
Anchura (métrico) 6,3 cm
Desechables Un solo uso