Learn More
Fisherbrand™ Cubetas desechables
Código de producto. 11954395 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,5 ml
< 4,5/ml
Tipo:
Cubeta
Cubeta estándar
Semi-micro celda
Material:
Metacrilato
PMMA
Poliestireno
Wavelength Range:
De 285 nm a 750 nm
De 340 nm a 750 nm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo Material Wavelength Range Tamaño de la unidad
11954395 < 4,5/ml Cubeta Poliestireno De 340 nm a 750 nm paquete de 500
11944385 < 4,5/ml Cubeta estándar PMMA De 285 nm a 750 nm paquete de 500
11924405 < 4,5/ml Cubeta PMMA De 285 nm a 750 nm paquete de 500
11682599 < 4,5/ml Cubeta estándar Poliestireno De 340 nm a 750 nm paquete de 500
11602609 1,5 ml Semi-micro celda Poliestireno De 340 nm a 750 nm paquete de 500
11904385 1,5 ml Semi-micro celda Metacrilato De 285 nm a 750 nm paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11954395
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Opción de poliestireno o metacrilato
Las cubetas desechables de Fisherbrand™ están disponibles en poliestireno o metacrilato. Seleccione los cubetas de poliestireno para ensayos de rango espectral visible (de 340 a 750 nm); para precisión en todo el rango UV/Vis (de 285 a 750 nm), elija los cubetas fabricadas de un grado superior de metacrilato.
  • Cubetas desechables de longitud de trayectoria de 10 mm diseñadas para ensayos visibles y UV/Vis
  • Las cubetas transparentes de cuatro lados son ideales para la fluorimetría y nefelometría, así como para la espectrofotometría
  • Reduzca los volúmenes del ensayo y ahorre en reactivos con cubetas semimicro de hasta 1,5 ml
  • La flecha moldeada indica la dirección de la transmisión en cubetas estándar y semimicro—, lo que ayuda a garantizar la uniformidad
  • Cada caja contiene cubetas con el mismo número de impresión de molde—, lo que asegura la precisión entre muestras— la desviación estándar de la muestra es <±de 0,005 unidades de extinción entre cubetas
Información de órdenes
100 cubetas envasadas por bandeja apilable; cinco bandejas en una caja. Dimensiones exteriores: 12 de L x 12 de An x 45 de Al mm (0.47 x 0.47 x 1.77 pulg).
Especificaciones
Tipo Cubeta
Descripción Cuatro caras transparentes
Desechables Sí
Capacidad (métrico) < 4,5/ml
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 12 mm
Cantidad 500/caja
Trayectoria óptica 10 mm
Wavelength Range De 340 nm a 750 nm
Altura (métrico) 45 mm
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetros, fluorímetro y nefelómetros
Anchura (métrico) 12 mm
Para utilizar con (aplicación) Spectrophotometry