Learn More
Fisherbrand™ Tubos de vidrio de borosilicato desechables de fondo redondo con extremo liso
Código de producto. 12347279 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 mL
6 mL
10 mL
13 mL
15 mL
19 mL
23 mL
28 mL
36 mL
55 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12347279 4 mL paquete de 1000
11517403 6 mL paquete de 1000
11527403 10 mL paquete de 1000
11537403 13 mL paquete de 1000
11547403 15 mL paquete de 1000
11557403 19 mL paquete de 1000
11577403 23 mL paquete de 1000
11587403 28 mL paquete de 500
11597403 36 mL paquete de 500
11507413 55 mL paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 12347279
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28036
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para el cultivo de tejidos y aplicaciones de química clínica. Los tubos de vidrio borosilicatado desechables con extremo plano Fisherbrand™ están fabricados con vidrio borosilicatado para reducir los cambios de pH y los contamina
Hechos de vidrio de borosilicato para reducir los cambios de pH y evitar los potenciales contaminantes que se pueden filtrar en el vidrio sodocálcico. Estos tubos de vidrio de borosilicato desechables son perfectos para cultivos de tejido y aplicaciones q
  • Disponibles en modelos con D.E. de 10 y 12 mm
  • Embalados en bandejas de 125 o 250 unidades envueltas en plástico para evitar que se contaminen o rompan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Tipo de diseño Plano
Capacidad (métrico) 4 mL
Longitud (métrico) 75 mm
Material Vidrio de borosilicato
Desechables
Para utilizar con Para el cultivo de tejidos y química clínica
Envase Bandeja envuelta al vacío
Con reborde Sí
Esterilidad No estériles
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated No
Diámetro (métrico) 10 mm
Tipo de tapón KIM-KAP
Tipo de producto Tubo de cultivo desechable