Learn More
FISHERBRAND™ Tubos de vidrio de borosilicato desechables de fondo redondo con extremo liso
Código de producto. 11527403 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 mL
6 mL
10 mL
13 mL
15 mL
19 mL
23 mL
28 mL
36 mL
55 mL
Longitud (métrico):
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Tipo de diseño:
Fondo uniforme
Plano
Unit Size:
paquete de 1000
paquete de 500
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tipo de diseño Unit Size
11527403 10 mL 100 mm 13 mm Plano paquete de 1000
12347279 4 mL 75 mm 10 mm Plano paquete de 1000
11517403 6 mL 75 mm 12 mm Fondo uniforme paquete de 1000
11537403 13 mL 85 mm 15 mm Plano paquete de 1000
11547403 15 mL 100 mm 16 mm Fondo uniforme paquete de 1000
11557403 19 mL 125 mm 16 mm Fondo uniforme paquete de 1000
11577403 23 mL 150 mm 16 mm Fondo uniforme paquete de 1000
11587403 28 mL 150 mm 18 mm Fondo uniforme paquete de 500
11597403 36 mL 150 mm 20 mm Plano paquete de 500
11507413 55 mL 150 mm 25 mm Plano paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Product Code. 11527403
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Utilice estos tubos para el cultivo de tejidos y aplicaciones de química clínica. Los tubos de vidrio borosilicatado desechables con extremo plano Fisherbrand™ están fabricados con vidrio borosilicatado para reducir los cambios de pH y los contamina
Hechos de vidrio de borosilicato para reducir los cambios de pH y evitar los potenciales contaminantes que se pueden filtrar en el vidrio sodocálcico. Estos tubos de vidrio de borosilicato desechables son perfectos para cultivos de tejido y aplicaciones q
  • Disponibles en modelos con D.E. de 10 y 12 mm
  • Embalados en bandejas de 125 o 250 unidades envueltas en plástico para evitar que se contaminen o rompan
Specifications
Color Transparente
Tipo de diseño Plano
Capacidad (métrico) 10 mL
Longitud (métrico) 100 mm
Material Vidrio de borosilicato
Forma Cylindrical
Desechables Sí
Para utilizar con Para el cultivo de tejidos y química clínica
Envase Bandeja envuelta al vacío
Con reborde Sí
Esterilidad No estériles
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated No
Diámetro (métrico) 13 mm
Tipo de tapón KIM-KAP
Tipo de producto Tubo de cultivo desechable