Learn More
Fisherbrand™ Platillos desechables de secado/pesaje de aluminio
Código de producto. 11754059 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
60 ml
Diámetro interior de la parte superior (métrico):
100,5 mm
122 mm
Altura (métrico):
5,1 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro interior de la parte superior (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
11754059 60 ml 100,5 mm 8 mm paquete de 500
11764059 50 ml 122 mm 5,1 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11754059
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñados para pesaje, secado y mucho más. Compatibles con muchas balanzas y analizadores de humedad populares. Opción de placas de 10,9 cm y 12,2 cm de diámetro.
Los platillos desechables de secado/pesaje de aluminio Fisherbrand™ son una opción económica y fiable para aplicaciones de laboratorio de un solo uso. Diseñados para pesaje, secado y mucho más. Compatibles con muchas balanzas y analizadores de humedad populares. Opción de placas de 10,9 cm y 12,2 cm de diámetro.
  • Los platillos de pesaje de uso general también se utilizan para dispensación, almacenamiento, evaporación y secado
  • Compatibles con muchas balanzas y analizadores de humedad populares, entre las que se incluyen:
    • Ohaus™, Mettler Toledo™, Sartorius™, Denver Instrument™ y muchas más
  • Fabricados con aluminio resistente apto para uso en laboratorio
  • Selección de:
    • Placas de 10,9 cm con lados ligeramente acanalados y borde granulado
    • Placas de 12,2 cm con parte superior plana
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 60 ml
Desechables Desechables
Material Aluminio
Forma Circular
Tipo Plato de pesaje
Para utilizar con (aplicación) Uso general
Altura (métrico) 8 mm
Diámetro interior de la parte superior (métrico) 100,5 mm
Diámetro (métrico) 100,5 mm (interior de la parte superior)