Learn More
Fisherbrand™ Platos de aluminio desechables con lados acanalados
Código de producto. 11774059 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
60 ml
75 ml
200 ml
500 ml
Diámetro interior de la parte superior (métrico):
43 mm
62 mm
64 mm
109 mm
180 mm
Diámetro de la base interior (métrico):
40 mm
46 mm
59 mm
77 mm
137 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 1200
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro interior de la parte superior (métrico) Diámetro de la base interior (métrico) Tamaño de la unidad
11774059 200 ml 109 mm 77 mm paquete de 50
11729418 20 ml 43 mm 40 mm paquete de 1000
11739418 60 ml 64 mm 59 mm paquete de 1200
11749418 75 ml 62 mm 46 mm paquete de 1000
11784059 500 ml 180 mm 137 mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11774059
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Útiles como placas de evaporación y de uso general
Las placas de aluminio desechables de Fisherbrand™ con lados acanalados son lo suficientemente baratas para un solo uso; útiles como placas de evaporación y de uso general
Los tamaños más grandes son ideales para aplicaciones de procesamiento de alimentos.
  • Fabricado en aluminio ligero
  • Fondo plano
  • Lados acanalados o ligeramente acanalados
  • Bordes con reborde
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 200 ml
Desechables Desechables
Material Aluminio
Forma Redondo
Tipo Plato de pesaje
Para utilizar con (aplicación) Útiles como placas de evaporación y de uso general
Diámetro de la base interior (métrico) 77 mm
Diámetro interior de la parte superior (métrico) 109 mm
Diámetro (métrico) 109 mm (parte superior interior), 77 mm (base interior)