Learn More
Fisherbrand™ Etiquetas criogénicas para almacenamiento criogénico
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescription
Usos previstos de crioalmacenamiento con nitrógeno líquido, refrigeración y aplicaciones de ultracongeladores. Se suministra en una caja dispensadora fácil de usar con 20 hojas por paquete.
Ideales para todas las aplicaciones de crioalmacenamiento, nitrógeno líquido, refrigeración y ultracongeladores. Adecuadas para su uso en tubos de microcentrífuga, viales criogénicos, gradillas, cajas y placas de microtitulación. El adhesivo soporta temperaturas desde -196° hasta +°121 C (-321° hasta +250 °F)
- No es necesario que sean autoluminadas
- Las etiquetas más delgadas permiten que los tubos se ajusten a la mayoría de los sistemas de almacenamiento
- Disponibles en una gama completa de colores y tamaños
- Se garantiza que no se caen en condiciones de uso normales (siempre que se sigan las instrucciones del usuario)
- También se ofrece en hojas compatibles con impresoras láser (consulte los números de catálogo de las series 15-930 y 15-940).
Aplicaciones de crioalmacenamiento, nitrógeno líquido, refrigeración y ultracongeladores
Specifications
Specifications
| Color | Blanco |
| Formato | Etiqueta |
| Tipo de producto | Etiqueta criogénica |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de crioalmacenamiento, nitrógeno líquido, refrigeración y ultracongeladores |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de 1,5 a 2 ml |
| Cantidad | 1000/rollo |
| Tamaño (imperial) | 0,5 x 1,25 in |
| Tamaño (métrico) | 1,2 x 3,1 cm |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De -321 F a 250 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -196 °C a +121 °C |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.