Learn More
Fisherbrand™ Contador-rotulador/contador de colonias
Código de producto. 11862710 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de pantalla:
LCD
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tipo de pantalla Tamaño de la unidad
11862710 LCD 1 PCS
1 options
Código de producto. 11862710
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La combinación de contador digital/marcador es ideal para el uso de laboratorio y en la planta
Los bolígrafos contadores Fisherbrand™ se pueden utilizar para contar el crecimiento celular en placas de Petri, inventario de piezas o medición de muestras recibidas. La combinación de contador digital/marcador es ideal para su uso en laboratorio y en planta. Perfecto como contador de colonias.
Cada vez que se hace una marca con el rotulador, el contador emite un pitido y su pantalla LCD de fácil lectura muestra el recuento.
  • Las marcas mantienen su lugar mientras que el contador realiza un seguimiento de su total
  • El toque, el sonido y el recuento se producen simultáneamente
  • El contador lee hasta 99.999
  • Reinicio a prueba de fallos
Información de órdenes
Longitud: 15,2 cm (6 pulg) Peso: 28,4g (1 oz)
Especificaciones
Tipo de producto Bolígrafo contador
Tipo de pantalla LCD
Descripción Las pilas agotadas se deben reemplazar por una pila de óxido de plata 392
Texto mostrado 99.999
Material Plástico ABS
Cantidad Unidad
Longitud (imperial) 6,67 in
Longitud (métrico) 16,94cm
Peso (imperial) 1 oz
Peso (métrico) 28,4g
Para utilizar con (aplicación) Para el recuento del crecimiento celular en placas de Petri, inventario de piezas y medición de muestras recibidas