Learn More
Fisherbrand™ Guantes de inspección ligeros de hilo de algodón
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
- Guantes de hilo de 100 % algodón
- Construcción de dos piezas
- Usar solo con fines de inspección
- Se puede utilizar como revestimiento debajo de guantes a prueba de líquidos.
- Ambidiestro
Especificaciones
Especificaciones
| Estructura | Cortado y cosido |
| Coating Material | Sin revestimiento |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Algodón |
| Tipo de producto | Guantes de inspección |
| Tamaño | Gigante |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |