Learn More
Fisherbrand™ Bloque de refrigeración
Product Code. 17547026 Shop All Fisherbrand Products
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
Tiras de tubo para PCR de 0,2 mL
viales criogénicos de 1 a 2 ml
Unit Size:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad (métrico) unitSize
17547026 Tiras de tubo para PCR de 0,2 mL cada uno
16100381 viales criogénicos de 1 a 2 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 17547026
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
El bloque de refrigeración de aleación de aluminio Fisherbrand mantiene las muestras en su lugar antes y durante el proceso de congelación.
Specifications
Capacidad (métrico) Tiras de tubo para PCR de 0,2 mL
Color Negro
Material Aluminio
Forma Rectangulares
Admite 96 (tiras de tubos de PCR de 0,2 ml)
Tipo de producto Bloque criogénico
Cantidad 1
Intervalo de temperatura (imperial) -122,8 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -86 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 119 x 101 x 38 mm
Longitud (métrico) 16.3 cm
Anchura (métrico) 12.2 cm
Altura (métrico) 4.3 cm