Learn More
Fisherbrand™ Bloque de refrigeración
Código de producto. 16100381 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
Tiras de tubo para PCR de 0,2 mL
viales criogénicos de 1 a 2 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
16100381 viales criogénicos de 1 a 2 ml cada uno
17547026 Tiras de tubo para PCR de 0,2 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16100381
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El bloque de refrigeración de aleación de aluminio Fisherbrand mantiene las muestras en su lugar antes y durante el proceso de congelación.
Especificaciones
Capacidad (métrico) viales criogénicos de 1 a 2 ml
Color Negro
Material Aluminio
Forma Rectangulares
Para utilizar con (aplicación) nulo
Admite 30 (viales criogénicos de 1 a 2 ml)
Tipo de producto Bloque criogénico
Cantidad 1
Intervalo de temperatura (imperial) -122,8 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -86 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 119 x 101 x 38 mm
Longitud (métrico) 16,3 cm
Anchura (métrico) 12,2 cm
Altura (métrico) 4,3 cm