Especificaciones
| Tipo de tapón | Apilable |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo | Platillo Tri, placa Y |
| Bordes | Reborde elevado |
| Envase | 24/funda, 25 fundas/caja |
| Altura (métrico) | 15 mm |
| Diámetro (métrico) | 65 mm |