Learn More
Fisherbrand™ Para su uso con unidades de electroforesis en gel horizontal Mini SUB-GEL, 1,5mm de grosor
Código de producto. 11803483
Cambiar vista
Click to view available options
N.° de pocillos:
1 prep., 1 marcador
10
12
16
2 prep., 2 marcador
4 prep., 2 marcador
8
Volumen de la muestra (métrico):
15 μl
17 μl
20 μl
27 μl
37 μl
72 μl
135 μl
304 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.° de pocillos Volumen de la muestra (métrico) unitSize
11803483 10 27 μl cada uno
11833483 1 prep., 1 marcador 304 μl cada uno
11873483 12 20 μl cada uno
11813493 16 15 μl cada uno
11857553 2 prep., 2 marcador 135 μl cada uno
11897553 4 prep., 2 marcador 72 μl cada uno
11837563 8 37 μl cada uno
11877563 8 17 μl cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11803483
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con unidades de electroforesis en gel horizontal Mini SUB-GEL
  • Se recomienda ampliar los volúmenes de ácido nucleico para técnicas preparatorias
  • Maximiza el volumen de la muestra
  • Se puede ajustar la altura sin necesidad de herramientas especiales o soportes para peines, para dar al usuario un control total sobre la profundidad del pocillo y el volumen de carga de las muestras
  • La parte posterior rígida del peine evita la deformación inducida por calor
  • Las guías de carga reversibles se colocan directamente encima de cada pocillo para proporcionar una cómoda plantilla de carga para pipetas de uno y varios canales
  • Los peines de 8 y 12 muestras son compatibles con pipetas multicanal
Especificaciones
Color Rojo
Para utilizar con (equipo) Miniunidad horizontal de electroforesis en gel Sub-Gel
Tipo Peine
N.° de pocillos 10
Cantidad 1 unidad
Grosor (métrico) 1,5 mm
Volumen de la muestra (métrico) 27 μl