Learn More
Fisherbrand™ Para su uso con unidades de gel horizontal de gran formato Mini-Plus, 1mm de grosor
Código de producto. 11543362 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.° de pocillos:
4
8
10
12
16
20
26
Volumen de la muestra (métrico):
22 μl
29 μl
40 μl
42 μl
52 μl
67 μl
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.° de pocillos Volumen de la muestra (métrico) unitSize
11543362 10 52 μl cada uno
11553362 12 40 μl 1 PCS
11573362 20 22 μl cada uno
11563362 16 29 μl cada uno
11523362 4 42 μl cada uno
11533362 8 67 μl cada uno
11583362 26 - cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11543362
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con unidades de gel horizontal de gran formato Mini-Plus.
  • Recomendado para geles de alta resolución y datos de calidad de publicación
  • Suministrado como estándar
  • Se puede ajustar la altura sin necesidad de herramientas especiales o soportes para peines, para dar al usuario un control total sobre la profundidad del pocillo y el volumen de carga de las muestras
  • La parte posterior rígida del peine evita la deformación inducida por calor
  • Las guías de carga reversibles se colocan directamente encima de cada pocillo para proporcionar una cómoda plantilla de carga para pipetas de uno y varios canales
  • Los peines de 8 y 16 muestras son compatibles con pipetas multicanal
Especificaciones
Color Blanco
Para utilizar con (equipo) Unidades de gel horizontal de formato ancho Mini-Plus
Tipo Peine
N.° de pocillos 10
Cantidad 1 unidad
Grosor (métrico) 1 mm
Volumen de la muestra (métrico) 52 μl