Learn More
Fisherbrand™ Envoltorio de plástico transparente
Código de producto. 11785873 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 rollo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11785873 1 rollo cada uno
1 options
Código de producto. 11785873
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñado específicamente para el laboratorio
  • Fabricado de polietileno 100 % ultralimpio: garantiza la pureza de la muestra y elimina la contaminación.
  • Las propiedades de alta adherencia lo hacen ideal para envolver vasos de precipitados, matraces o placas de Petri con un sellado extraordinariamente hermético que permanece en su lugar.
  • Las propiedades de bajo enredado garantizan que el envoltorio no se hará una pelota al manipularlo.
  • La caja de cartón tiene una cómoda barra de metal rasgable
Specifica
Aplicaciones Sellado, pesaje y transferencia de muestras
Longitud (imperial) 100 ft
Color Transparente
Tipo de producto Un rollo de envoltorio
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 30cm
Longitud (métrico) 30,4 m
Material Polietileno
Cantidad 1 rollo
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.