Learn More
Fisherbrand™ Notas adhesivas para salas limpias
Código de producto. 15654583 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
3 x 3 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15654583 3 x 3 in paquete de 24
1 options
Código de producto. 15654583
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    669.54€
    393.40€ / paquete de 24
    Ahorro 276.14€
    41% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado con un stock de sala limpia de partículas bajas para facilitar la toma de notas en salas limpias. Las notas adhesivas Fisherbrand™ se fabrican con un stock de sala limpia de partículas bajas de 30# y tienen un tamaño de 3 x 3 pulg. (7,62 x 7,62 cm).
Diseñado con un stock de sala limpia de partículas bajas para facilitar la toma de notas en salas limpias. Las notas adhesivas Fisherbrand™ se fabrican con un stock de sala limpia de partículas bajas de 30# y tienen un tamaño de 3 x 3 pulg. (7,62 x 7,62 cm).
  • Fabricadas con un stock de sala limpia de partículas bajas de 30#
  • Para su uso en entornos de salas limpias
  • 3 x 3 pulg
  • 100 hojas por bloc
Especificaciones
Material Stock de partículas bajas
Width (English) Page 3 in
Longitud de página (imperial) 3 in
Descripción 100 hojas por página
Dimensiones (L x An) 3 x 3 in
Tipo de producto Notas limpias